Learn More
PAX2 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30234730 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30234730 150 μL 150 microlitros
30235882 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30234730
Marca: Proteintech 209761AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The PAX2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human PAX2. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The PAX2 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno PAX2
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 450 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5076
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 45 kDa
Tipo de producto Polyclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG