Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Patrick XD
Click to view available options
Tamaño:
37
38
39
40
41
42
45
46
48
Tamaño de la unidad:
1 par
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas
- Fabricación en cuero de grano entero.
- Suela GripForce™ Duo resistente al calor
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver para unos pies más secos y frescos.
- Sanitized
Especificaciones
Especificaciones
| Diseñar | Patrick XD |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 48 |