Learn More
Intelsius™ PathoShield™
The PathoShield™ is a complete shipping solution designed for the transportation of Category A and Category B biological materials. Each system is pre-printed with the required markings and includes all the components required to transport your sample safely.
Marca:  Intelsius™ PA028
Encompass_Preferred
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17378599
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Complete Category B shipping solution includes flexible 95kPa tested compliant secondary, absorbent, labels, and relevant UN markings
  • Range of sizes suitable for shipping through postal and courier networks
  • Suitable for a wide range of primaries including blood vials, swabs and sample containers
  • Supplied flat packed for efficient storage and shipping prior to use
Especificaciones
Especificaciones
Pouch
Sample Transport Packaging
191 x 145 x 22 mm (7.5 x 5.7 x 0.9 in.)
8
Pouch: 150 x 190 mm (5.9 x 7.4 in.)
Certificados
Promociones
Promociones
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Intelsius™ PathoShield™