Learn More
DiscoverX PathHunter™ eXpress CHRM2 CHO-K1 β-Arrestin GPCR Assay
Código de producto. 17362719
Encompass
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 dp (10 x 96-pocillos)
Tamaño de la unidad:
1 set
17362719 1000 dp (10 x 96-pocillos) 1 set
1 options
Código de producto. 17362719
Marca: DiscoverX 930198E2CP0L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
The PathHunter™ eXpress CHRM2 CHO-K1 β-Arrestin GPCR Assay measures CHRM2 (GPCR) activity via recruitment of β-Arrestin2. eXpress kits contain all assay materials: cells, reagents, and plates.
The PathHunter™ CHRM2 β-Arrestin eXpress Kit provides an easy-to-use cell based assay to study drug candidates (small molecules or biologics) targeting GPCRs. This kit assesses ligand (e.g. oxotremorine) based activation of CHRM2 GPCR activity via detection of β-arrestin recruitment. This product uses EFC technology (www.discoverx.com/technologies-platforms/enzyme-fragment-complementation-technology). The included cells overexpress PK-tagged CHRM2 and EA-tagged β-Arrestin 2. Activation of CHRM2 stimulates the recruitment of β-Arrestin 2 and produces EFC signal. eXpress kits are a convenient, ready-to-use format which contains all materials needed to run the assay, including single-use vials of cryopreserved cells, cell plating media, detection reagent, and assay plates.
Spécification
Entrada del ensayo GPCR
Para utilizar con (aplicación) Assay-Ready eXpress Kits
Cantidad 1000 dp (10 x 96-pocillos)
Entrada diana CHRM2
Línea de células CHO-K1
Objetivo CHRM2
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.