Learn More
DiscoverX PathHunter™ eXpress CHRM2 CHO-K1 β-Arrestin GPCR Assay
Description
The PathHunter™ CHRM2 β-Arrestin eXpress Kit provides an easy-to-use cell based assay to study drug candidates (small molecules or biologics) targeting GPCRs. This kit assesses ligand (e.g. oxotremorine) based activation of CHRM2 GPCR activity via detection of β-arrestin recruitment. This product uses EFC technology (www.discoverx.com/technologies-platforms/enzyme-fragment-complementation-technology). The included cells overexpress PK-tagged CHRM2 and EA-tagged β-Arrestin 2. Activation of CHRM2 stimulates the recruitment of β-Arrestin 2 and produces EFC signal. eXpress kits are a convenient, ready-to-use format which contains all materials needed to run the assay, including single-use vials of cryopreserved cells, cell plating media, detection reagent, and assay plates.
Spécification
Spécification
| Entrada del ensayo | GPCR |
| Para utilizar con (aplicación) | Assay-Ready eXpress Kits |
| Cantidad | 1000 dp (10 x 96-pocillos) |
| Entrada diana | CHRM2 |
| Línea de células | CHO-K1 |
| Objetivo | CHRM2 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?