Learn More
DiscoverX PathHunter™ CHO-K1 BAI3 β-Arrestin Orphan GPCR Cell Line
Click to view available options
Cantidad:
2 viales
Tamaño de la unidad:
2 ampollas
Descripción
The PathHunter™ BAI3 cell line is a stable, engineered cell line for use in studying drug candidates (small molecules or biologics) targeting GPCRs. This cell line enables assessment of ligand based activation of BAI3 GPCR activity via detection of β-arrestin recruitment. This product uses EFC technology (www.discoverx.com/technologies-platforms/enzyme-fragment-complementation-technology). The included cell line overexpresses PK-tagged BAI3 and EA-tagged β-Arrestin 2. Activation of BAI3 stimulates the recruitment of β-Arrestin 2 and produces EFC signal. This stable modified cell line is provided as two vials of cryopreserved cells. Orphan receptor with unknown ligand.
Especificaciones
Especificaciones
| Entrada del ensayo | β-Arrestin recruitment |
| Línea de células | CHO-K1 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cell Lines |
| Cantidad | 2 viales |
| Entrada diana | BAI3 |
| Número de acceso | NM_001704.2 |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.