Learn More
Applied Biosystems™ Path-ID™ qPCR Master Mix with Manual
Código de producto. p-7181611 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
100 reacciones
500 reacciones
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
500 reacciones
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
30057788 100 reacciones 100 reacciones
30057767 500 reacciones 500 reacciones
2 options
Código de producto. 30057788
Marca: Applied Biosystems™ 4388643M
Ambion™ Path-ID™ qPCR Master Mix is a convenient enzyme, buffer, and dNTP mix for TaqMan™ probe-based, real-time PCR detection of DNA targets.
Ambion™ Path-ID™ qPCR Master Mix is optimized for targets of importance in animal health and to function in the presence of PCR inhibitors. The mix is supplied in one tube suitable for 100 reactions. With the exception of PCR primers and probes for your target, the master mix contains everything you need for real-time PCR, including:
  • AmpliTaq Gold™ ultrapure thermostable DNA polymerase designed for automatic hot start, to minimize nonspecific PCR products
  • Optimized buffer and dNTP concentration, for reliable PCR
  • Passive internal reference, based on proprietary ROX™ dye, for precise data analysis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento 2X qPCR Master Mix is stored at –20°C. Nuclease-free water may be stored at any temperature.
Método de detección Sonda de cebado
Formulario Líquido
Formato Tubo
Método de PCR qPCR
Polimerasa ADN polimerasa AmpliTaq Gold
Velocidad de reacción rápida o estándar
Colorante de referencia pasiva ROX (premezclado)
Línea de productos Ambion, Path-ID
Tipo de producto qPCR Master Mix
Grado de pureza o calidad UP (ultrapura)
Cantidad 100 reactions
Suficiente para 100 reacciones
Para utilizar con (aplicación) Animal Health, Pathogen Detection
Inicio en caliente Built-In Hot Start
N.º de reacciones 100 reacciones