Learn More
Applied Biosystems™ Path-ID™ qPCR Master Mix
Código de producto. p-7076134 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
100 reacciones
500 reacciones
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
500 reacciones
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
30057778 500 reacciones 500 reacciones
30057772 100 reacciones 100 reacciones
2 options
Código de producto. 30057778
Marca: Applied Biosystems™ 4388644
Ambion™ Path-ID™ qPCR Master Mix is a convenient enzyme, buffer, and dNTP mix for TaqMan™ probe-based, real-time PCR detection of DNA targets.
La mezcla maestra de qPCR Path-ID™ de Ambion™ es una mezcla cómoda de enzimas, tampones y dNTP para la detección de PCR en tiempo real de objetivos de ADN basada en sondas TaqMan™. Está optimizada para objetivos importantes en la salud animal y para funcionar en presencia de inhibidores de PCR. La mezcla se suministra en un tubo adecuado para 100 reacciones. Con la excepción de los cebadores y las sondas de PCR para su objetivo, la mezcla maestra contiene todo lo que necesita para PCR en tiempo real, incluido:
  • ADN polimerasa ultrapura termoestable AmpliTaq Gold™ diseñada para el inicio automático en caliente, a fin de minimizar los productos de PCR no específicos
  • Tampón optimizado y concentración de dNTP, para una PCR fiable
  • Referencia interna pasiva basada en el colorante ROX™ exclusivo para un análisis preciso de los datos.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento 2X qPCR Master Mix is stored at –20°C. Nuclease-free water may be stored at any temperature.
    Método de detección Sonda de cebado
    Formulario Líquido
    Formato Tubo
    Método de PCR qPCR
    Polimerasa ADN polimerasa AmpliTaq Gold
    Velocidad de reacción rápida o estándar
    Para utilizar con (equipo) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System,Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, StepOne™, Standard Mode, StepOnePlus™, Standard Mode
    Colorante de referencia pasiva ROX (premezclado)
    Línea de productos Ambion, Path-ID
    Grado de pureza o calidad UP (ultrapura)
    Cantidad 500 reacciones
    Condiciones de envío Dry Ice
    Para utilizar con (aplicación) Animal Health, Pathogen Detection
    Inicio en caliente Built-In Hot Start
    N.º de reacciones 500 reacciones
    Tipo de muestra ADN (genómico), ADNc
    Mostrar más Mostrar menos
    Solo para uso veterinario.