Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul patentado VF, puro, grado indicador
Código de producto. p-178330 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
10457750 25 g 25 g
15274664 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 10457750
Marca: Thermo Scientific Chemicals 189410250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 129-17-9 | C27H31N2NaO6S2 | 566.66 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 129-17-9
Fórmula molecular C27H31N2NaO6S2
Peso molecular (g/mol) 566.66
Número MDL MFCD00012119
Clave InChI SJEYSFABYSGQBG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Acid Blue 1, C.I. 42045, αzurine 2G, Sulphan blue
PubChem CID 8507
ChEBI CHEBI:34906
Nombre IUPAC sodio; 4-[[4-(dietilamino)fenilo]-(4-dietilazanioilideneciclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]benceno-1,3-disulfonato
SMILES [Na+].CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC)C1=CC=C(C=C1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Patent Blue VF
Información de solubilidad Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: 40g/L (95°C), 30 mg/l in egme, 7 mg/l in etoh
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 566.67
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Idoneidad suitable as acid-base indicator
Espectrometría UV Complies
Color Azul-verde a morado
Cantidad 25 g
Forma física Polvo cristalino