Learn More
Thermo Scientific™ Pasteurella multocida Toxin (PMT) Detection Kit
Código de producto. p-7110974
Click to view available options
Cantidad:
96 pruebas (1 placa)
960 pruebas (10 placas)
Tamaño de la unidad:
96 tests
Código de producto. 13206069
Marca: Thermo Scientific™ K0009119
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Detecte rápidamente con este ensayo la toxina Pasteurella multocida, causante de la rinitis atrófica progresiva en cerdos.
Detecte la toxina Pasteurella multocida, causante de la rinitis atrófica progresiva en cerdos1, con el Kit de PMT (toxina Pasteurella multocida) Thermo Scientific™ Oxoid™. El enzimoinmunoanálisis de adsorción está diseñado para ofrecer una detección específica, sensible y rápida de la toxina Pasteurella multocida en muestras porcinas.
La rinitis atrófica progresiva es una enfermedad de los cerdos, causada por una infección con P. multocida toxigénica.1 La patogénesis de la enfermedad está vinculada a un único componente bien caracterizado: la toxina Pasteurella multocida (PMT). Las manifestaciones clínicas de la enfermedad son el acortamiento o distorsión del hocico, estornudos, secreción nasal y epistaxis. En los casos graves se observa una reducción de la tasa de crecimiento.
Utilice el Kit de detección de PMT (toxina Pasteurella multocida) para la detección de la toxina Pasteurella multocida en muestras porcinas.
  • Sencillo: Los concentrados y reactivos líquidos listos para su uso facilitan la implementación y la realización de los ensayos.
  • Sensible: Detecta proteínas con niveles bajos para mejorar la seguridad.
  • Específico: Detectar la PMT en cualquier tipo de muestra, incluidos los extractos de cultivos mixtos primarios obtenidos, por ejemplo, de hisopos nasales o lavados2.
La PMT recibe otros nombres como toxina dermonecrótica (DNT), la toxina lábil al calor (HLT), la toxina de atrofia de los turbinatos (TAT) y la toxina osteolítica.
Solo para uso veterinario.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit de detección de la toxina Pasteurella multocida (PMT)
Analitos detectables Toxina Pasteurella multocida
Formato del kit de inmunoensayo ELISA
Contenido del kit Conjugado, Placa de microtitulación, Antígeno de control positivo, Tampón de reconstitución, Cinta de sellado, Solución de parada, Sustrato, Concentrado de tampón de lavado, Tiras blancas
Cantidad 96 pruebas (1 placa)
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.