Learn More
Thermo Scientific™ Pasteurella multocida Toxin (PMT) Detection Kit
Detecte rápidamente con este ensayo la toxina Pasteurella multocida, causante de la rinitis atrófica progresiva en cerdos.
Marca: Thermo Scientific™ K000921-9
Ver más versiones de este producto
Descripción
Detecte la toxina Pasteurella multocida, causante de la rinitis atrófica progresiva en cerdos1, con el Kit de PMT (toxina Pasteurella multocida) Thermo Scientific™ Oxoid™. El enzimoinmunoanálisis de adsorción está diseñado para ofrecer una detección específica, sensible y rápida de la toxina Pasteurella multocida en muestras porcinas.
La rinitis atrófica progresiva es una enfermedad de los cerdos, causada por una infección con P. multocida toxigénica.1 La patogénesis de la enfermedad está vinculada a un único componente bien caracterizado: la toxina Pasteurella multocida (PMT). Las manifestaciones clínicas de la enfermedad son el acortamiento o distorsión del hocico, estornudos, secreción nasal y epistaxis. En los casos graves se observa una reducción de la tasa de crecimiento.Utilice el Kit de detección de PMT (toxina Pasteurella multocida) para la detección de la toxina Pasteurella multocida en muestras porcinas.
- Sencillo: Los concentrados y reactivos líquidos listos para su uso facilitan la implementación y la realización de los ensayos.
- Sensible: Detecta proteínas con niveles bajos para mejorar la seguridad.
- Específico: Detectar la PMT en cualquier tipo de muestra, incluidos los extractos de cultivos mixtos primarios obtenidos, por ejemplo, de hisopos nasales o lavados2.
La PMT recibe otros nombres como toxina dermonecrótica (DNT), la toxina lábil al calor (HLT), la toxina de atrofia de los turbinatos (TAT) y la toxina osteolítica.
Solo para uso veterinario.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific™.
Especificaciones
Kit de detección de la toxina Pasteurella multocida (PMT) | |
ELISA | |
960 pruebas (10 placas) |
Toxina Pasteurella multocida | |
Conjugado, Placa de microtitulación, Antígeno de control positivo, Tampón de reconstitución, Cinta de sellado, Solución de parada, Sustrato, Concentrado de tampón de lavado, Tiras blancas | |
De 2 °C a 8 °C |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H360D-Puede dañar al feto.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
3748862 | Certificado de análisis | 04/01/2024 | K000921-9 |
3590605 | Certificado de análisis | 04/03/2023 | K000921-9 |
3535728 | Certificado de análisis | 02/11/2022 | K000921-9 |
3478021 | Certificado de análisis | 27/07/2022 | K000921-9 |
3436151 | Certificado de análisis | 21/04/2022 | K000921-9 |