Learn More
ratiolab™ Pasteur-Plast Pipets
Descripción
- Soft, elastic bulb is unbreakable, thus reducing the risk of glass injury
- Burr-free orifice for neat, clean and precise dispensing
- Only externally graduated Pasteur-plast pipets with clearly visible embossed graduations
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilidad | No estéril |
| Graduado | No |
| Cantidad | 500 Pipets/Box |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | ≤70°C |
| Color | Clear |
| Volumen (métrico) | 1,2 mL |
| Longitud (métrico) | 63 mm |
| Tipo | Pipeta Pasteur |
| Desechables | Single-use |