Learn More
DWK Life Sciences Pipetas Pasteur fabricadas de vidrio borosilicato 5.1
Código de producto. p-7189277 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
230 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
15826881 150 mm paquete de 1000
15836881 230 mm paquete de 1000
2 options
Código de producto. 15826881
Marca: DWK Life Sciences 233301504
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las pipetas Pasteur están diseñadas para un solo uso en laboratorios microbiológicos y serológicos
Gracias a sus propiedades materiales, las pipetas Pasteur de vidrio borosilicatado 5.1 son una alternativa de alta calidad a las pipetas de plástico y las pipetas de vidrio sódico-cálcico.
  • El vidrio de borosilicato 5.1 es más estable que el vidrio sódico-cálcico y, por lo tanto, es inmune a los rápidos cambios de temperatura y al estrés químico.
  • Las propiedades del material garantizan la resistencia química a soluciones ácidas y alcalinas
  • El vidrio de borosilicato casi inerte minimiza las interacciones con el material y reduce el riesgo de contaminación de las muestras
  • Pipetas Pasteur con punta fina, alargada o corta (150 y 230 mm)
  • El volumen de llenado es aproximadamente de 2 ml.
  • La tetina de caucho natural se puede pedir por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No
Diámetro exterior (métrico) 6,95 mm
Material Vidrio de borosilicato 5.1
Para utilizar con (aplicación) Uso único en aplicaciones microbiológicas y serológicas de laboratorio; líquidos de pipeteo; dosificación gota a gota de líquidos y reactivos; distribución de cantidades de líquidos calentados
Cantidad 4 x 250
Longitud (métrico) 150 mm