Learn More
DWK Life Sciences Pipetas Pasteur fabricadas de vidrio borosilicato 5.1
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Gracias a sus propiedades materiales, las pipetas Pasteur de vidrio borosilicatado 5.1 son una alternativa de alta calidad a las pipetas de plástico y las pipetas de vidrio sódico-cálcico.
- El vidrio de borosilicato 5.1 es más estable que el vidrio sódico-cálcico y, por lo tanto, es inmune a los rápidos cambios de temperatura y al estrés químico.
- Las propiedades del material garantizan la resistencia química a soluciones ácidas y alcalinas
- El vidrio de borosilicato casi inerte minimiza las interacciones con el material y reduce el riesgo de contaminación de las muestras
- Pipetas Pasteur con punta fina, alargada o corta (150 y 230 mm)
- El volumen de llenado es aproximadamente de 2 ml.
- La tetina de caucho natural se puede pedir por separado.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No |
| Diámetro exterior (métrico) | 6,95 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato 5.1 |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso único en aplicaciones microbiológicas y serológicas de laboratorio; líquidos de pipeteo; dosificación gota a gota de líquidos y reactivos; distribución de cantidades de líquidos calentados |
| Cantidad | 4 x 250 |
| Longitud (métrico) | 230 mm |