Learn More
Heinz Herenz Pasteur Pipettes Basic Line
Click to view available options
:
With Graduations
Descripción
- Pasteur pipettes
- 1 mL
- Basic line
- Non-sterile
- Transparent
- PE,
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Material | Polyethylene |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Graduado | Yes |
| Color | Clear |
| Volumen (métrico) | 1 mL |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Tipo | Pasteur Pipet |
| Desechables | Single-use |