Learn More
Kartell™ Pipeta Pasteur
Description
Specifications
Specifications
| Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) | 3,5 ml |
| Diámetro exterior (métrico) | Tubo: 5 mm |
| Material | LDPE |
| Esterilidad | No estéril |
| Gotas/ml | 23 |
| Graduaciones | 1 ml |
| Cantidad | 500 |
| Volumen (métrico) | 1 ml |
| Longitud (métrico) | 150 mm |