missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pasireotide ditrifluoroacetate, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
Descripción
Pasireotide (SOM230) ditrifluoroacetate, a long-acting cyclohexapeptide somatostatin analogue, can improve agonist activity at somatostatin receptors (subtypes sst1/2/3/4/5, pKi=8.2/9.0/9.1/<7.0/9.9, respectively). Pasireotide ditrifluoroacetate exhibits antisecretory, antiproliferative, and proapoptotic activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pasireotide ditrifluoroacetate |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C62H68F6N10O13 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | SOM230 ditrifluoroacetate Pasireotide TFA salt |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (78.42 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (26.14 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)C(F)(F)F.O=C(O)C(F)(F)F.NCCCC[C@@H](C(N[C@H]1CC2=CC=C(C=C2)OCC3=CC=CC=C3)=O)NC([C@H](NC([C@H](C4=CC=CC=C4)NC([C@H]5N(C([C@H](CC6=CC=CC=C6)NC1=O)=O)C[C@H](OC(NCCN)=O)C5)=O)=O)CC7=CNC8=C7C=CC=C8)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 1275.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1275.25 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido