missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PARVB Mouse anti-Human, Clone: OTI2H9, lyophilized, TrueMAB™

Código de producto. 17674851
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17674851 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17674851

Marca: Origene Technologies CF505714

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO

Members of the parvin family, including PARVB, are actin-binding proteins associated with focal contacts.Members of the parvin family, including PARVB, are actin-binding proteins associated with focal contacts.

Especificaciones

Antígeno PARVB
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2H9
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
génica PARVB
N.º de referencia del gen Q9HBI1
Alias de gen CGI-56
Símbolos de los genes PARVB
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human PARVB produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29780
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.