Learn More
Parvalbumin Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 17669656 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
17669656 20 μL 20 microlitros
17659656 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 17669656
Marca: Proteintech 293121AP20UL
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
Parvalbumin Polyclonal antibody apecifically detetects Parvalbumin antigen in Human, Mouse Samples. It is validated for Immunohistochemistry, ELISA.
Especificaciones
Antígeno Parvalbumin
Aplicaciones Immunohistochemistry, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3.
N.º de referencia del gen NM_002854
Símbolos de los genes PVALB
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Parvalbumin fusion protein Ag30189
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5816
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Formulario Liquid
Isotype IgG