missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Parvalbumin alpha Antibody (PVALB/7601) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Código de producto. 30168681
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30168681 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30168681

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP327001JF669

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Parvalbumin alpha Monoclonal antibody specifically detects Parvalbumin alpha in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Parvalbumin alpha
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon PVALB/7601
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen D22S749
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1-110) of human Parvalbumin alpha protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5816
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.