Learn More
Brannan™ Termómetro recubierto de inmersión parcial de PVC
Código de producto. 12329359
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -10 °C a +110 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
12329359 De -10 °C a +110 °C cada uno
1 options
Código de producto. 12329359
Marca: Brannan™ 44/425/0
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El termómetro de inmersión parcial recubierto de PVC Brannan™está encapsulado en PVC para poder contener cualquier vidrio o material de relleno en caso de rotura.
  • La gama de termómetros de laboratorio a prueba de roturas están recubiertos de PVC para contener cualquier vidrio o material de relleno en caso de rotura
  • Termómetro de uso general/agitación con graduaciones negras
Especificaciones
Relleno del frasco Alcohol verde
Tipo de inmersión inmersión parcial
Longitud (métrico) 200 mm
Material Vidrio
Tipo de producto Termómetro de inmersión parcial recubierto de PVC
Temperatura máx. (imperial) 230 °F
Temperatura máxima 110 °C
Temperatura mín. (imperial) 14 °F
Temperatura mín. (métrico) − 10 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +110 °C
Exactitud ± 1,5 °C
Subdivisión 1 °C
Immersion Length 76 mm
Anchura (métrico) 8 mm