Learn More
Brannan™ Termómetro de inmersión parcial para laboratorio con alcohol verde
Código de producto. p-8006789
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De – 17C a 110 °C
De -100 °C a +50 °C
De -10 °C a +110 °C
De -20 °C a +110 °C
Subdivisión:
1 °C
2 °F
Tipo de inmersión:
inmersión parcial
inmersión total
Longitud (métrico):
155 mm
205 mm
300 mm
305 mm
305 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 15683204
Marca: Brannan™ 46/456/0
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para el uso con fines didácticos. Los termómetros de inmersión parcial Brannan™ Initial™ ofrecen un ahorro importante sin comprometer la calidad y exactitud tradicionales de Brannan.
Lleno de alcohol de colores brillantes y sin mercurio. Los termómetros rellenos de alcohol de inmersión parcial Brannan™ utilizan materiales de llenado especialmente seleccionados que cubren temperaturas de hasta -200 °C y disponen de una tapón sin rosca con anillo de suspensión.
Termómetro de inmersión total con dorso blanco con conexión no enrollable
  • Longitud total: 300mm
  • Diámetro de 7 mm
Especificaciones
Diámetro de la sonda (métrico) 7 mm
Para utilizar con (aplicación) Uso general
Tipo de inmersión inmersión total
Longitud (métrico) 300 mm
Material Vidrio
Relleno del termómetro Spirit
Tipo de producto Termómetro de baja temperatura
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (métrico) − 100 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -100 °C a +50 °C
Subdivisión 1 °C
Anchura (métrico) 1.2 cm