Learn More
Brannan™ Termómetro de inmersión parcial para laboratorio con alcohol verde
Descripción
Lleno de alcohol de colores brillantes y sin mercurio. Los termómetros rellenos de alcohol de inmersión parcial Brannan™ utilizan materiales de llenado especialmente seleccionados que cubren temperaturas de hasta -200 °C y disponen de una tapón sin rosca con anillo de suspensión.
- Fondo blanco con alcohol rojo brillante
- Reciclable y fácil de leer
- Tubo de vidrio: lleno de queroseno
- Perilla integrada con punta de agitación reforzada
- Parte superior triangular de vidrio moldeado no extraíble para evitar que ruede
Especificaciones
Especificaciones
| Relleno del frasco | Alcohol rojo |
| Tipo de inmersión | inmersión parcial |
| Incluye | Relleno orgánico |
| Longitud (métrico) | 305 mm |
| Material | Vidrio |
| Modelo | SAMA FP20 |
| Relleno del termómetro | Alcohol rojo |
| Tipo de producto | Termómetro de laboratorio |
| Temperatura máx. (imperial) | 230 °F |
| Temperatura mín. (imperial) | 0 °F |
| Mostrar más |