Learn More
Alla France™ Termómetro BIOTEMP™
Código de producto. 11796564
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
305 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11796564 305 mm 1 PCS
1 options
Código de producto. 11796564
Marca: Alla France™ 5122P150qp
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos termómetros sin mercurio para una gran variedad de aplicaciones. Los termómetros Alla France™ BIOTEMP™ están equipados con un recipiente de vidrio amarillo relleno de un líquido orgánico azul.
  • Diámetro: De 6 a 7 mm
  • Gradación impresa azul de fácil lectura y fundida en el vidrio
  • Disponible en inmersión parcial o total
  • Un anillo triangular fuerte está moldeado en la parte superior del termómetro para evitar que el termómetro dé vueltas en una mesa de laboratorio inclinada
  • Envasados individualmente en cajas de concertina de plástico resistentes y reciclables, ideales para almacenar el instrumento cuando no se esté utilizando
  • Algunas referencias también están disponibles en envases de seis blíster sellados
  • Entrega sistemática con certificado de trazabilidad y conformidad
Especificaciones
Longitud (métrico) 305 mm