missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PARP1 (cleaved Asp214) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (PARP-H8), Invitrogen™

Código de producto. 17146948 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
200 μL
Tamaño de la unidad:
20 microlitros
200 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17146948 20 μL 20 microlitros
17186698 200 μL 200 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17146948 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA537358

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Poly ADP-Ribose Polymerase (PARP) uses nicotinamide adenine dinucleotide (oxidized form) NAD as a substrate to catalyse the transfer of ADP-ribose to a variety of nuclear protein acceptors. Proteolysis of PARP to its stable 85kDa fragment is an early marker of programmed cell death (apoptosis) and is mediated by the caspase CPP32 protein. Cleavage occurs between Adp216 and Gly217, a site in PARP conserved across species.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PARP1 (cleaved Asp214)
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon PARP-H8
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.2% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica PARP1
N.º de referencia del gen P09874
Alias de gen 5830444G22Rik; ADP-ribosyltransferase (NAD+; ADP-ribosyltransferase (NAD+) poly (ADP-ribose) polymerase); ADP-ribosyltransferase (NAD+, poly (ADP-ribose) polymerase) 1; ADP-ribosyltransferase (NAD+; poly (ADP-ribose) polymerase); ADP-ribosyltransferase (NAD+; poly (ADP-ribose) polymerase) 1; ADP-ribosyltransferase 1; ADP-ribosyltransferase diphtheria toxin-like 1; ADP-ribosyltransferase NAD(+); Adprp; Adprt; ADPRT 1; ADPRT1; AI893648; ARTD1; C80510; DNA ADP-ribosyltransferase PARP1; msPARP; NAD(+) ADP-ribosyltransferase 1; pADPRT-1; PARP; Parp1; PARP-1; poly (ADP-ribose) polymerase 1; poly (ADP-ribose) polymerase family, member 1; poly (ADP-ribose) polymerase); poly [ADP-ribose] polymerase 1; poly(ADP-ribose) polymerase; poly(ADP-ribose) polymerase 1; poly(ADP-ribose) polymerase PARP-1; poly(ADP-ribose) synthetase; poly(ADP-ribosyl)transferase; poly[ADP-ribose] synthase 1; poly[ADP-ribose] synthetase 1; PPOL; Protein poly-ADP-ribosyltransferase PARP1; sPARP-1; synthetase fragment (AA 67); Unknown (protein for IMAGE:8023736); unnamed protein product
Símbolos de los genes PARP1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to residues surrounding Asp214 of human PARP.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 142
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.