Learn More
PARP (Poly ADP-Ribose Polymerase) Ab-3, Rabbit Polyclonal Antibody,Lab Vision™ Epredia™
Tienda Epredia ProductosDescripción
Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human, Mouse, Rat and Cow. Others not known.
Epitope: C-terminal
Immunogen: A synthetic peptide from the C-terminal region of bovine PARP
Molecular Weight: 116kDa
Positive Control: Raji cells
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
- Western Blotting
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PARP (Poly ADP-Ribose Polymerase) Ab-3 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthetic peptide from the C-terminal region of bovine PARP |
| Método de purificación | Purified w/o BSA and Azide |
| Cantidad | 500 μL |
| Estado normativo | RUO |
| Mostrar más |