Learn More
Cole-Parmer™ Racor de compresión de unión en T Parker Hannifin™
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
5/35 pulg
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Descripción
- Para conectar el accesorio a los tubos, solo tiene que deslizar los tubos por un casquillo de sellado y utilizar la tuerca para comprimir hasta formar un sellado seguro
- Muy buena resistencia química
- Valor nominal máximo de 15,16 bar a 25 °C (220 psi a 77 °F)
- Apto para temperatuas desde los – 0 a los + 100 °C (de – 32 a + 212 °F)
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Conector de compresión × NPT(macho) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (imperial) | 5/35 pulg |
| Diámetro interior (métrico) | 3,97 mm |
| Material | Polipropileno |
| Longitud global (imperial) | 34,03 mm (2-3/16 pulgadas) |
| Puerto de salida | 1/4 in |
| Tamaño de puerto | 1/4 pulg |
| Método de esterilización | Solo autoclave |
| Tamaño de rosca | 1/4 pulg |
| Mostrar más |