Learn More
Cole-Parmer™ Adaptador de tubo de compresión abocardado Parker Hannifin™
Click to view available options
Tamaño de rosca:
NPT de 6,35 mm (3/4 pulgadas)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Las partes húmedas de PFA y las tuercas de PVDF proporcionan una alta pureza y una excelente resistencia química
- Este diseño antigoteo soporta presiones de hasta 15,51 bar (225 psi)
- Ideal para aplicaciones de alta vibración o carga lateral
- Su bajo volumen muerto reduce el atrapamiento de partículas, limita el crecimiento bacteriano en agua desionizada y simplifica el aclarado
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Abocardado × conector NPT(macho) |
| Material | PFA |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones con químicos corrosivos |
| Tamaño de los tubos | 3/4 in |
| Puerto de salida | NPT de 6,35 mm (3/4 pulgadas) |
| Tamaño de puerto | 3/4 pulg |
| Tamaño de rosca | NPT de 6,35 mm (3/4 pulgadas) |
| Color | Translúcido |
| Tipo de producto | Adaptador de tubo de compresión abocardado |