Learn More
Checkers Park-It™, negro/amarillo
Código de producto. p-7227307
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
90 cm
120 cm
180 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
17792308 90 cm cada uno
17722318 120 cm cada uno
17742318 180 cm cada uno
3 options
Código de producto. 17792308
Marca: Checkers GNRS1310YB
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El bordillo de estacionamiento de caucho Park-It™ se usa para guiar de manera eficaz a los vehículos cuando entran en un lugar de estacionamiento. Tiene un perfil de 10 cm de alto, lo que protege los posibles daños de los diseños de vehículos bajos actuales. Son más resistentes que los bordillos de hormigón o plástico.
  • El bordillo de estacionamiento Park-It™ está fabricado con caucho reciclado al 100 %, y se utiliza para guiar a los coches de forma eficaz al entrar en un lugar de estacionamiento
  • Tiene un perfil de 10 cm de alto, lo que protege los posibles daños de los diseños de vehículos bajos actuales
  • A diferencia del hormigón o el plástico, que requieren reemplazos frecuentes, la construcción de caucho reciclado de Park-It™ lo hace más seguro y duradero
  • La cinta reflectante de carretera moldeada (disponible en amarillo o blanco) garantiza la visibilidad y la seguridad de los peatones
  • Park It™ incluye orificios premoldeados, y se puede enviar con puntas de barras de refuerzo o tirafondos para su instalación
  • Son ligeros (16 kg para un Park-It™ de 18 cm) y flexibles; conforme al contorno de las superficies irregulares de la carretera
  • Los bordillos de estacionamiento Park-It™ están disponibles en longitudes de 90 cm, 120 cm y 180 cm, y están cubiertos por una garantía de 3 años; 1 año en la cinta (bajo uso normal)
Especificaciones
Longitud (imperial) 35 in
Longitud (métrico) 90 cm
Anchura (métrico) 15 cm
Color Negro, Amarillo
Material Caucho reciclado
Tipo Bordillo de estacionamiento