missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Paritaprevir, MedChemExpress
Descripción
Paritaprevir (ABT-450) is a potent, orally active and antiviral non-structural protein 3/4A (NS3/4A) protease inhibitor with EC50s of 1 and 0.21 nM against HCV 1a and 1b, respectively. Paritaprevir is also a SARS-CoV 3CLpro inhibitor with an IC50 of 1.31 μM. Paritaprevir is metabolized primarily by cytochrome P450 (CYP) 3A. The plasma concentration and half-life of Paritaprevir can be enhanced by Ritonavir (a CYP450 inhibitor).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Paritaprevir |
| CAS | 1216941-48-8 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C40H43N7O7S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | ABT-450 Veruprevir |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 125 mg/mL (163.21 mM) ∣H2O : ≥ 0.1 mg/mL (0.13 mM) |
| SMILES | O=C([C@]1(NC([C@@]2([H])N3C[C@H](OC4=C(C=CC=C5)C5=C6C(C=CC=C6)=N4)C2)=O)[C@H](/C=C\CCCCC[C@H](NC(C7=NC=C(C)N=C7)=O)C3=O)C1)NS(=O)(C8CC8)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 765.88 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?