Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Paris
Código de producto. 15998401
Click to view available options
Tamaño:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. 15998401
Marca: Emma Safety Footwear MM40464743
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tejido ligero, recubierto de poliuretano, con puntera protectora de nanocompuesto de carbono. Excelente rendimiento en lugares de trabajo donde la seguridad y la comodidad duradera son las principales prioridades. La plantilla de PU, extremadamente cómoda, garantiza una sujeción y amortiguación del pie duraderas.
  • S1P-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones secas.
  • Tejido textil
  • Revestimiento de poliuretano
  • Hydro-Tec™ Antibacteriano
  • Sin metales
  • Forro sin cromo
  • Certificación ESD
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN ISO 20345:2011
Tipo de tapón Cordones
Color Negro, Gris
Diseñar Paris
Material de revestimiento Hydro-Tec™ antibacteriano
Material Textil
Tamaño 43
Material del dedo del pie Compuesto