missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Paricalcitol, MedChemExpress

Código de producto. 16481949
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16481949 1 mg 1 miligramo
16480598 5 mg 5 miligramos
16448148 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16481949 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50919

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Paricalcitol, a vitamin D analogue, is a vitamin D receptor agonist, used for the prevention and treatment of secondary hyperparathyroidism (excessive secretion of parathyroid hormone) associated with chronic renal failure.

Paricalcitol, a vitamin D analogue, is a vitamin D receptor agonist, used for the prevention and treatment of secondary hyperparathyroidism (excessive secretion of parathyroid hormone) associated with chronic renal failure.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Paricalcitol
CAS 131918-61-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H44O3
Cantidad 1 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (240.02 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 12.5 mg/mL (30.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@]([C@]([C@H](C)/C=C/[C@H](C)C(C)(C)O)([H])CC1)(CCC/2)[C@]1([H])C2=C\C=C3C[C@@H](O)C[C@H](O)C/3
Peso molecular (g/mol) 416.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.64
Porcentaje de pureza 99.45%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.