Learn More
Paricalcitol-d6, MedChemExpress
Código de producto. 16470648
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
16470648 5 mg 5 miligramos
16498208 10 mg 10 miligramos
16481969 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 16470648
Marca: Medchem Express HY76585
MedChemExpress Paricalcitol-d6 is the deuterium labeled Paricalcitol. Paricalcitol is a drug used for the prevention and treatment of secondary hyperparathyroidism (excessive secretion of parathyroid hormone) associated with chronic renal failure.
Paricalcitol-d6 is the deuterium labeled Paricalcitol. Paricalcitol is a drug used for the prevention and treatment of secondary hyperparathyroidism (excessive secretion of parathyroid hormone) associated with chronic renal failure.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Paricalcitol-d6
CAS 2070009-67-3
Notas de grado de pureza Research
Forma física Sólido
Fórmula molecular C27H38D6O3
Color Blanco
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (236.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@]([C@@H]([C@@H](/C=C/[C@@H](C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])O)C)C)CC1)(CCC/2)[C@@]1(C2=C\C=C3C[C@H](C[C@@H](C/3)O)O)[H]
Industry Type Metabolism-sugar/lipid metabolism
Peso molecular (g/mol) 422.67
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.67
Porcentaje de pureza 99.64%