missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Parathyroid Hormone Mouse, Clone: SPM604, enQuireBio™

Código de producto. 15950728
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15950728 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15950728 Proveedor EnquireBio N.º de proveedor 5741MSM2XP1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Especificaciones

Antígeno Parathyroid Hormone
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry
Localización celular Cytoplasmic, Secreted
Clasificación Monoclonal
Clon SPM604
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide
N.º de referencia del gen NP_001303281
Símbolos de los genes PTH
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A synthetic peptide from the N-terminal of human PTH polypeptide
Peso molecular del antígeno 9kDa
Control positivo Human parathyroid gland carcinoma
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5741
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.