missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Parathyroid Hormone Mouse, Clone: PTH/1173, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: EnquireBio 5741-MSM3-P1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
| Parathyroid Hormone | |
| Cytoplasmic, Secreted | |
| PTH/1173 | |
| Unconjugated | |
| NP_001303281 | |
| Mouse | |
| 9kDa | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 5741 | |
| IgG2b κ |
| Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry | |
| Monoclonal | |
| 200μg/mL | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide | |
| PTH | |
| Recombinant fragment (84 amino acid residues from C-terminus) of human PTH protein | |
| Human parathyroid gland carcinoma | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido