missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Paraquat Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11523711
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
Tamaño de la unidad:
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
11523711 50 μL 50 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11523711

Marca: Invitrogen™ PA185762

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody

Sheep anti Paraquat antibody recognizes the herbicide Paraquat, also known as N,N'-dimethyl-4,4'-bipyridinium dichloride, and shows the following reactivities with related pesticides: Monoquat 5%, Diquat, and Norfamaquat.

Paraquat is the trade name for N, N -dimethyl-4, 4 -bipyridinium dichloride, one of the most widely used herbicides in the world. Paraquat, a viologen, is quick-acting and non-selective, killing green plant tissue on contact. It is redistributed within the plant but does not harm mature bark. Paraquat can protect crops by controlling a wide range of annual and certain perennial weeds that reduce crop yield and quality by competing with the crop for water, nutrients, and light. Pure paraquat is highly toxic to mammals and humans if ingested, potentially leading to acute respiratory distress syndrome (ARDS). There are no specific antidotes. A large majority (93%) of fatalities from paraquat poisoning are cases of intentional self-administration, ie, suicides. [National Center for Biotechnology Information. PubChem Compound Database; CID=15939].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Paraquat
Aplicaciones Radioimmune Assays (RIA)
Clasificación Polyclonal
Concentración 5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.09% sodium azide
Alias de gen C12H14N2+2; Dimethyl viologen; Paraquat dication; Paraquat ion; Starfire
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to part of the native molecule conjugated to KLH.
Método de purificación Protein G
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Chemical
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Molécula diana Chemical
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.