Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución fijadora de paraformaldehído
87.05€ - 159.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Paraformaldehyde fixative solution |
---|---|
Forma física | Líquida |
Número MDL | MFCD00133991 |
Información de solubilidad | Miscible with water. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15434459
|
Thermo Scientific Chemicals
J61984.AK |
250 mL |
87.05€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15444459
|
Thermo Scientific Chemicals
J61984.AP |
500 mL |
159.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Paraformaldehyde fixative solution finds application in proteins, peptides and the enzymes of low molecular weight.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Paraformaldehyde fixative solution | |
Líquida | |
MFCD00133991 | |
Miscible with water. |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H351-H317
Susceptible de provocar cáncer.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
P201-P202-P261-P272-P280g-P281-P302+P352-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P333+P313-P363-P501c
H317-H318-H351
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Mantener en frío
- Paraformaldehyde fixative solution
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Paraformaldehyde