Learn More
Thermo Scientific Chemicals Paraformaldehído, 4 % en PBS
Código de producto. p-7042260
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
15424389 250 mL 250 ml
15434389 500 mL 500 ml
2 options
Código de producto. 15424389
Marca: Thermo Scientific Chemicals J61899.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
Paraformaldehído, CH2O, número CAS-30525-89-4, óxido de metileno, paraformaldehído, formol, paraforma, metilaldehído, aldehído fórmico, formol, oximetileno, metanal, oxometano, 500 ml, CHEBI:16842, H317-H318-H351
El paraformaldehído al 4 % en PBS se utiliza para preservar los tejidos para aplicaciones histológicas rutinarias.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el parformaldehído, 4 % en PBS se utiliza para preservar los tejidos para la histología rutinaria.
Solubilidad
miscible en agua.
Notas
almacene en un lugar fresco. Incompatible con latón, acero, cobre, anhídridos de ácidos, agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30525-89-4
Fórmula molecular CH2O
Peso molecular (g/mol) 30.026
Número MDL MFCD00133991
Clave InChI WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo formalina, metanal, óxido de metileno, paraformaldehído, oxometano, aldehído fórmico, oximetileno, metilaldehído, oxymethylene, methyl aldehyde
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
Nombre IUPAC formaldehído
SMILES C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Paraformaldehído
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL
Información de solubilidad Miscible with water.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Paraformaldehyde, 4% in PBS
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: paraformaldehyde, sodium chloride, phosphoric acid, potassium chloride