Learn More
Thermo Scientific Chemicals Paraformaldehído, 4 % en PBS + Mg + EGTA
Código de producto. p-7076591
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
15444859 250 mL 250 ml
15454859 500 mL 500 ml
2 options
Código de producto. 15444859
Marca: Thermo Scientific Chemicals J62478.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
Se utiliza como reactivo fijador común para la histología. También se utiliza para preparar formaldehído puro.
Paraformaldehyde, 4% in PBS + Mg + EGTA is used as a common fixative reagent for histology. It is also used to prepare pure formaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30525-89-4
Fórmula molecular CH2O
Peso molecular (g/mol) 30.026
Número MDL MFCD00133991
Clave InChI WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
Nombre IUPAC formaldehído
SMILES C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Paraformaldehyde
Forma física Líquido
Envase Frasco de plástico
Cantidad 250 mL
Información de solubilidad Immiscible with water.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Procare Lab 10 AP Alkaline Liquid Cleaner
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Paraformaldehyde