Learn More
Amcor Película para envolver para laboratorio Parafilm™ M
Código de producto. p-105273
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
15,2 m
38 m
75 m
76 m
Anchura (métrico):
5 cm
10 cm
51 cm
Color:
Morado
Natural
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 12
paquete de 24
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) Color unitSize
11747487 15,2 m 51 cm Natural 1 PCS
10018130 76 m 10 cm Natural 1 PCS
11762644 76 m 5 cm Natural 1 PCS
11693119 76 m 5 cm Natural paquete de 24
12613586 38 m 10 cm Natural paquete de 12
11772644 38 m 10 cm Natural 1 PCS
16330422 75 m 5 cm Morado cada uno
7 options
Código de producto. 11747487
Marca: Amcor PM998
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Cobertura eficiente y rentable para tubos de ensayo, vasos de precipitados, viales, placas de Petri, matraces y otros instrumentos y objetos con superficies irregulares.
Cobertura eficiente y rentable para tubos de ensayo, vasos de precipitados, viales, placas de Petri, matraces y otros instrumentos y objetos con superficies irregulares.
  • Protege la integridad de las aplicaciones de investigación con una barrera estanca contra la humedad que mantiene un sellado fuerte y no se suelta del instrumental de vidrio, a pesar de la desgasificación.
  • Reduce el riesgo de manipulación de datos con una cubierta inodora, incolora y semitransparente
  • Evita la pérdida de humedad y volumen debido a la composición del material y a la junta hermética.
  • El material flexible y autosellante permite que se pegue alrededor de formas y superficies irregulares.
  • Se estira más del 200 % de la longitud original
  • Resistente hasta 48 horas contra muchas sustancias polares, como soluciones salinas, ácidos inorgánicos y soluciones alcalinas
Permeabilidad
  • Oxígeno: (ASTM 1927-98) 150 cc/m² d a 23 °C y 50 % HR
  • Dióxido de carbono: (Método IR modulado) 1200 cc/m² d a 23 °C y 0 % HR
  • Vapor de agua: (ASTM F1249-01)
    • Plano: 1 g/m² d a 38 °C y 90 % HR
    • Con pliegues: 1 g/m² d a 38 °C y 90 % HR
Efectos de los reactivos comunes
  • Permanganato potásico
    • 5 %: no hay ningún efecto aparente excepto la coloración marrón oscura permanente en 18 horas
    • 0,1%: igual que al 5 %, excepto ligeramente menos color
  • Solución de yodo (0,1 N):
    • ningún efecto excepto la tinción marrón en 18 horas
  • Alcohol etílico (95 %)
    • no hay efecto aparente excepto un poco de blanqueamiento de la cara en 24 horas
  • Sin efecto aparente en 24 horas:
    • Conc. ácido clorhídrico (12 N) dil. (5 N)
    • Conc. ácido sulfúrico (36 N) dil. (5 N)
    • Conc. ácido nítrico (16 N) dil. (5 N)
    • Conc. hidróxido sódico (22 %)
    • Conc. hidróxido de amonio (28 % NH3)
    • Solución de sal (NaCl) (20 %)
    • Alcohol isopropílico (99 %)
  • No recomendado para su uso con disolventes clorados, alifáticos no polares y aromáticos.
  • La película se vuelve suave y cohesiva a aproximadamente de 54 ° a 66 °C
Información de órdenes
Los rollos 13-374-10, 13-374-12 y 13-374-16 se envasan en cajas de cartón de dispensación.
Especificaciones
Aplicaciones Cobertura eficiente y rentable, mayor envoltura para asegurar aún más topes, tapas y tapones, y revestimiento de estantes y bandejas para evitar que se resbalen los frascos o los instrumentos.
Longitud (imperial) 50 ft
Color Natural
Descripción Amcor PM998
Tipo de producto Película de sellado
Anchura (imperial) 20 in
Anchura (métrico) 51 cm
Longitud (métrico) 15,2 m
Material Termoplástico
Grosor 5 mil
Para utilizar con (equipo) Envoltorio Parafilm