Learn More
Beschreibung
Personalice el almacenamiento con las cajas de cartón para bloques de parafina Thermo Scientific™, disponibles con varias capacidades de almacenamiento. Están hechas de cartón blanco y son compatibles con los cajones para bloques de parafina 1250.
Caja de cartón 1251:
- Almacena 20 bloques de casetes.
- Dimensiones: 8,3 x 14,6 x 2,2 cm (3,25 x 5,75 x 0,875 pulg).
Caja de cartón 1252:
- Almacena 10 bloques de casetes.
- Dimensiones: 4,8 x 14,6 x 2,2 cm (1,875 x 5,75 x 0,875 pulg).
Caja de cartón 1253:
- Almacena 4 bloques de casetes.
- Dimensiones: 5,1 x 6,4 x 2,2 cm (2 x 2,5 x 0,875 pulg).
Spezifikation
Spezifikation
| Admite | Bloques de 20 casetes |
| Fondo (imperial) | 3.25 in. |
| Fondo (métrico) | 8.3 cm |
| Altura (imperial) | 5.75 in. |
| Altura (métrico) | 14.6 cm |
| Anchura (imperial) | 0.875 in. |
| Anchura (métrico) | 2.2 cm |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.