Learn More
Thermo Scientific™ Cajas de cartón para bloques de parafina
Código de producto. p-4520722 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Bloques de 20 casetes
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
12710968 Bloques de 20 casetes cada uno
1 options
Código de producto. 12710968
Marca: Thermo Scientific™ 1251
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Personalice el almacenamiento con las cajas de cartón para bloques de parafina Thermo Scientific™, disponibles con varias capacidades de almacenamiento. Están hechas de cartón blanco y son compatibles con los cajones para bloques de parafina 1250.
Personalice el almacenamiento con las cajas de cartón para bloques de parafina Thermo Scientific™, disponibles con varias capacidades de almacenamiento. Están hechas de cartón blanco y son compatibles con los cajones para bloques de parafina 1250.
Caja de cartón 1251:
  • Almacena 20 bloques de casetes.
  • Dimensiones: 8,3 x 14,6 x 2,2 cm (3,25 x 5,75 x 0,875 pulg).
Caja de cartón 1252:
  • Almacena 10 bloques de casetes.
  • Dimensiones: 4,8 x 14,6 x 2,2 cm (1,875 x 5,75 x 0,875 pulg).
Caja de cartón 1253:
  • Almacena 4 bloques de casetes.
  • Dimensiones: 5,1 x 6,4 x 2,2 cm (2 x 2,5 x 0,875 pulg).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Admite Bloques de 20 casetes
Fondo (imperial) 3.25 in.
Fondo (métrico) 8.3 cm
Altura (imperial) 5.75 in.
Altura (métrico) 14.6 cm
Anchura (imperial) 0.875 in.
Anchura (métrico) 2.2 cm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.