Descripción
Personalice el almacenamiento con las cajas de cartón para bloques de parafina Thermo Scientific™, disponibles con varias capacidades de almacenamiento. Están hechas de cartón blanco y son compatibles con los cajones para bloques de parafina 1250.
Caja de cartón 1251:
- Almacena 20 bloques de casetes.
- Dimensiones: 8,3 x 14,6 x 2,2 cm (3,25 x 5,75 x 0,875 pulg).
Caja de cartón 1252:
- Almacena 10 bloques de casetes.
- Dimensiones: 4,8 x 14,6 x 2,2 cm (1,875 x 5,75 x 0,875 pulg).
Caja de cartón 1253:
- Almacena 4 bloques de casetes.
- Dimensiones: 5,1 x 6,4 x 2,2 cm (2 x 2,5 x 0,875 pulg).
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Bloques de 20 casetes |
| Fondo (imperial) | 3.25 in. |
| Fondo (métrico) | 8.3 cm |
| Altura (imperial) | 5.75 in. |
| Altura (métrico) | 14.6 cm |
| Anchura (imperial) | 0.875 in. |
| Anchura (métrico) | 2.2 cm |