missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PAR1 Monoclonal Antibody (ATAP2)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 10507013
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
10507013 100 μg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10507013 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 352200

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PAR1 Monoclonal Antibody for ELISA, Flow, ICC/IF

Thrombin is a serine protease that is involved in platelet aggregation and blood coagulation. It is cleaved from its precursor, prothrombin, and converts fibrinogen to fibrin in the final step of the clotting cascade. Thrombin mediates its regulatory effects by activating cell surface G-protein coupled receptors which include PAR-1, PAR-2 and PAR3.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PAR1
Aplicaciones ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon ATAP2
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.4
génica F2R
N.º de referencia del gen P25116
Alias de gen AI482343; C HTR; Cf2r; coagulation factor II (thrombin) receptor; coagulation factor II receptor; coagulation factor II thrombin receptor; F2R; HTR; PAR1; PAR-1; protease activated receptor 1; protease-activated receptor 1; proteinase-activated receptor 1; Thrombin receptor; ThrR; TR; TRGPC
Símbolos de los genes F2R
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to the N-terminal region of the human thrombin receptor PAR1.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2149
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.