missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Paquinimod, MedChemExpress

Código de producto. 16464326
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16464326 100 mg 100 miligramos
16483018 10 mg 10 miligramos
16459586 50 mg 50 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16464326

Marca: Medchem Express HY100442

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Paquinimod (ABR 25757) is a specific inhibitor of S100A8/S100A9. Paquinimod rescues the pneumonia with substantial reduction of viral loads in SARS-CoV-2-infected mice.

Paquinimod (ABR 25757) is a specific inhibitor of S100A8/S100A9. Paquinimod rescues the pneumonia with substantial reduction of viral loads in SARS-CoV-2-infected mice.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Paquinimod
Forma física Solid
CAS 248282-01-1
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H22N2O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo ABR 25757
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (356.72 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(C1=C(O)C2=C(C=CC=C2CC)N(C)C1=O)N(CC)C3=CC=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 350.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.41
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.