Descripción
The PAPPA antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human PAPPA. This antibody recognizes human antigen. The PAPPA antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PAPPA |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1G5A7 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Mouse |
| Cantidad | 20 μL |
| Primario o secundario | Primary |
| ID de gen (Entrez) | 5069 |
| Mostrar más |