Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA de humano para PAPP-A
Código de producto. p-7230889
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
15445093 96 pruebas 1 set
17175529 5 × 96 pruebas cada uno
2 options
Código de producto. 15445093
Marca: Invitrogen™ EHPAPPA
ELISA
The Human PAPP-A ELISA quantitates Hu PAPP-A in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu PAPP-A. Principle of the method The Human PAPP-A solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Este gen codifica una metaloproteinasa secretada que fragmenta proteínas de unión al factor de crecimiento similar a la insulina (IGFBP). Se cree que está involucrado en procesos proliferativos locales como la cicatrización de heridas y la remodelación ósea. El bajo nivel plasmático de esta proteína se ha sugerido como un marcador bioquímico para embarazos con fetos aneuploides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q13219
Intervalo del ensayo 0,686-500 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,6 ng
Intervalo de calibración De 0,6 ng/ml a 500 ng/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas probadas: microglobulina alfa-2 humana, ApoA, ApoC1, ApoC2, ApoC3, ApoE, ApoH, artemina, BMP-6, calbindina, CK beta 8-1 (CCL23), CNTF, EMMPRIN (CD147), endostatina, fibrinógeno, FLRG, TNFSF18 (ligando GITR), GPBB, hemoglobina, HTRA2, IL-17E, IL-1 R3 (IL1 R Acp), lactoferrina, mesotelina, PAPP-A, PD-ECGF (timidina fosforilasa), PDGF R alfa, pepsinógeno 2, periostina, persefina, PTH, RAP, SAA (amiloide A sérica), serpina F1 (PEDF), Tie-1, TPA, trombospondina 2, ubiquitina+1, vitronectina, VWF
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 5069
Símbolo de gen ASBABP2,DIPLA1,IGFBP-4ase,PAPA,PAPP-A1,PAPPA
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Diferenciación
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo RP11-45A16.1, ASBABP2, DIPLA1, IGFBP-4asa, PAPA, PAPP-A1, PAPPA
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min