missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PAPOLG Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16852755 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16852755 150 μL 150 microlitros
16862755 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16852755

Marca: Proteintech 242841AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene overlaps with the gene for cysteineendopeptidase AUT-like 4 in a head-to-tail orientation.

Especificaciones

Antígeno PAPOLG
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.37 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica PAPOLG
N.º de referencia del gen Q9BWT3
Alias de gen Neo PAP, Neo poly(A) polymerase, PAP gamma, PAP2, PAPG, PAPOLG, poly(A) polymerase gamma, SRP RNA 3 adenylating enzyme
Símbolos de los genes PAPOLG
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno PAPOLG Fusion Protein Ag16208
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64895
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.