Learn More
HALYARD™ Paper-Film Sterilisation Pouches, Heatseal
Código de producto. 30274654 Tienda Halyard Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
200 mm
250 mm
270 mm
300 mm
350 mm
380 mm
400 mm
500 mm
Anchura (métrico):
50 mm
75 mm
100 mm
120 mm
150 mm
205 mm
250 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 2000
paquete de 500
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) unitSize
30274654 150 mm 100 mm paquete de 2000
30274734 250 mm 100 mm paquete de 2000
18878450 270 mm 100 mm paquete de 2000
30274709 400 mm 100 mm paquete de 2000
30274686 400 mm 120 mm paquete de 1000
30274737 300 mm 150 mm paquete de 1000
30274727 380 mm 150 mm paquete de 2000
30274749 400 mm 150 mm paquete de 2000
30274739 400 mm 205 mm paquete de 1000
17790949 380 mm 250 mm paquete de 1000
30274655 500 mm 250 mm paquete de 500
18874182 500 mm 300 mm paquete de 500
30274720 250 mm 50 mm paquete de 2000
18888450 200 mm 75 mm paquete de 2000
30274716 300 mm 75 mm paquete de 2000
30274699 350 mm 150 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 30274654 Proveedor HALYARD™ N.º de proveedor 48495
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Paper-Film Sterilisation Pouches have excellent bacterial barrier properties and allow for proper sterilant penetration, creating a high-performance and durable sterile barrier system that provides users with a reliable clean peel experience.
  • Pre-cut heatseal flat pouches (self-seal versions and gusseted versions available on demand)
  • Made of premium virgin-fiber 68g/m2 paper and multilayer green-tinted transparent film
  • Triple heat-sealed rail seals
  • Thumb notch and chevron seal at the top to facilitate opening
  • Exceptional clean peeling performance and high seal strength
  • CE marked per the Medical Device Regulation (EU) 2017/745, class I
  • Compliant with EN ISO 11607-1 and EN 868-5
  • Sterilisation indicators for Steam (green to purple) and Ethylene Oxide (yellow to brown), compliant with EN ISO 11140-1
  • Allow for aseptic presentation of contents
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad Medical Device Regulation (EU) 2017/745, class I; EN ISO 11607; EN 868-5; EN ISO 11140-1
Tipo de tapón Heat Seal
Color Green Tint
Desechables Single-use
Material Medical Grade Paper, Polyester/Polypropylene Film
Esterilidad Non-sterile
N.º por caja 2000
N.° por paquete 250
Rango de temperatura de sellado 160°C to 190°C
Método de esterilización Steam, ETO
Longitud (imperial) 150 mm
Anchura (imperial) 100 mm
Tipo de producto Sterilization Pouch
Longitud (métrico) 150 mm
Anchura (métrico) 100 mm