missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Papel rojo Congo de la Farmacopea europea, Fisher Chemical™
BIOPHARMA

Código de producto. 12900394 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
12900394 50 mL 50 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12900394

Marca: Fisher Chemical RP 052

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Paper Congo Red
Cantidad 50 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Congo red paper. European Pharmacopoeia Ref: 1022002 (RP 052)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.