Learn More
PAOX Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7208413 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16878774 20 μL 20 microlitros
16868774 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16878774
Marca: Proteintech 189721AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Flavoenzyme which catalyzes the oxidation of N(1)-acetylspermine to spermidine and is thus involved in the polyamine back-conversion. Can also oxidize N(1)-acetylspermidine to putrescine. Substrate specificity: N(1)-acetylspermine = N(1)-acetylspermidine > N(1),N(12)-diacylspermine >> spermine. Does not oxidize spermidine. Plays an important role in the regulation of polyamine intracellular concentration and has the potential to act as a determit of cellular sensitivity to the antitumor polyamine analogs.
Especificaciones
Antígeno PAOX
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.16 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica PAOX
N.º de referencia del gen Q6QHF9, Q8C0L6
Alias de gen PAO, PAOX, Polyamine oxidase
Símbolos de los genes PAOX
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno PAOX Fusion Protein Ag5777
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 196743, 212503, 293589
Especies diana Mouse, Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG