missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pantoprazole, TRC

Código de producto. 17901215
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17901215 100 mg 100 miligramos
30135908 250 mg 250 miligramos
30135976 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17901215 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP190003100MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 102625-70-7
Nombre del producto químico o material Pantoprazole
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.0751
Fórmula InChI InChI=1S/C16H15F2N3O4S/c1-23-13-5-6-19-12(14(13)24-2)8-26(22)16-20-10-4-3-9(25-15(17)18)7-11(10)21-16/h3-7,15H,8H2,1-2H3,(H,20,21)
Nombre IUPAC 5-(difluoromethoxy)-2-[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazole
Fórmula molecular C16 H15 F2 N3 O4 S
Peso molecular (g/mol) 383.37
Porcentaje de pureza >95%
Notas de grado de pureza HPLC
SMILES COc1ccnc(CS(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[nH]2)c1OC
Sinónimo (±)-Pantoprazole, 1H-Benzimidazole, 6-(difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-, 1H-Benzimidazole, 5-(difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]- (9CI), 6-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, (±)-Pantoprazole, 2-[[(3,4-Dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-5-difluoromethoxy-1H-benzimidazole, 5-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, 5-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, Altopan, BY 1023, Pantocid, Pantopan, Pantoprazole, Pantozol, Protium, Protium (pharmaceutical), SKF 96022, Zovanta
Mostrar más Mostrar menos

Especificaciones

Cantidad 100 mg
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.